Vai a
D3314
D-erythro-Dihydrosphingosine
≥98%
Sinonimo/i:
Sphinganine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
462,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H39NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL (warm), ethanol: 25 mg/mL (warm)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Application
D-erythro-Dihydrosphingosine has been used:
  • as a standard lipid in quantification assay
  • in kinetics assay
  • to determine serine palmitoyl transferase activity
Biochem/physiol Actions
D-erythro-Dihydrosphingosine is a natural stereoisomer. The levels of dihydrosphingosine (DHS) is increased during unfolded protein response (UPR).
Biosynthetic precursor to sphingosine; inhibits protein kinase C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
860498PC8480
Sphinganine (d18:0) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860498P
Sphinganine (d18:0)
description
≥98%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
98% (TLC), solid
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
assay
98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
ethanol: 25 mg/mL (warm), DMSO: 25 mg/mL (warm)
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)