Another supplier (APExBIO) suggests using a solvent of 0.3M NaOH for in vitro work, as the substance is soluble in it at less than 4 mg/mL. They also recommend warming the tube at 37°C and shaking it in an ultrasonic bath for a while to achieve higher solubility. The stock solution can be stored below -20°C for several months.
S9666
Sphingosine 1-phosphate
≥95% (TLC), powder, lipid second messenger
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol 1-phosphate, D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Nome del prodotto
Sphingosine 1-phosphate, ≥95%, powder
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Informazioni sul gene
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
-
Will using methanol as a solvent to dissolve the powder affect or disrupt the huvect cell line?
1 risposta-