860492P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosine-1-phosphate
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860492P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (860492P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860492P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard in high performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of plasma lipid sphingosine-1-phosphate(S1P)[5]
- to evaluate its chemotactic response of auto reactive immature B cells[6]
- to test its effect on autophagy and preconditioning in oxygen and glucose deprived neurons[3]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)