860498P
Avanti
Sphinganine (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-erythro-sphinganine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860498P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860498P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860498P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides
- as a medium supplement to test its effect on growth of yeast cells
- in the preparation of bovine serum albumin lipid complex to investigate its effect on non-lysosomal - glucosylceramidase β2 (GBA2) inhibition
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3