Documenti fondamentali
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
Sinonimo/i:
Isopropyl mercaptan
Scegli un formato
W389706-SAMPLE
47,40 €
1 KG
95,30 €
4 KG
195,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W389706-SAMPLE
47,40 €
1 KG
95,30 €
4 KG
195,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHSH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.16
Numero FEMA:
3897
Beilstein:
605260
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.197
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
455 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
57-60 °C (lit.)
Punto di fusione
−131 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; onion; sulfurous
Stringa SMILE
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.[1]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)