W389755
2-Propanethiol
natural (US), ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Isopropyl mercaptan
Scegli un formato
156,00 €
Scegli un formato
About This Item
156,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
455 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
57-60 °C (lit.)
Punto di fusione
−131 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
earthy; sulfurous
Stringa SMILE
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)