Documenti fondamentali
W259306
Sigma-Aldrich
Indole
≥99%, FG
Sinonimo/i:
1H-Benzo[b]pyrrole
Scegli un formato
W259306-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
66,10 €
1 KG
164,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W259306-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
66,10 €
1 KG
164,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero FEMA:
2593
Beilstein:
107693
Numero CE:
N° CoE:
560
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.007
NACRES:
NA.21
Organolettico:
pungent; floral; animal
Grado:
FG
Fragrance grade
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Impurezze
≤250 ppm Hexane, residual (solvent)
P. ebollizione
253-254 °C (lit.)
Punto di fusione
51-54 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
pungent; floral; animal
Stringa SMILE
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Indole is one of the main flavor constituents of green tea.[1]
Azioni biochim/fisiol
Taste at 0.3-2 ppm
Altre note
Natural occurrence: Burley tobacco, butter, coffee, dried bonito, egg, fish, malt, rum, tea, and wine.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
3-Methylindole 98%
Sigma-Aldrich
M51458
3-Methylindole
Indoline ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I5605
Indoline
Further Investigation of Flavor Constituents in Manufactured Green Tea
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 34(4), 599-608 (1970)
Hélène Gérard et al.
The Journal of organic chemistry, 78(18), 9233-9242 (2013-08-07)
The chemo-, regio-, and stereoselectivities of multicomponent [4 + 2]/[3 + 2] domino cycloaddition reactions involving nitroindole derivatives with vinylethers and acrylates are studied computationnally and compared to experimental results. In this process, the nitroarene first reacts as an electron-deficient
Facile access to 3-acylindoles through palladium-catalyzed addition of indoles to nitriles: the one-pot synthesis of indenoindolones.
Yuanhong Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(4), 1189-1193 (2012-12-15)
Total synthesis of the tremorgenic indole diterpene paspalinine.
Masaru Enomoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(51), 12833-12836 (2012-11-09)
Sanjay Saikia et al.
Mycological research, 112(Pt 2), 184-199 (2008-02-12)
Indole-diterpenes are a structurally diverse group of secondary metabolites with a common cyclic diterpene backbone derived from geranylgeranyl diphosphate and an indole group derived from indole-3-glycerol phosphate. Different types and patterns of ring substitutions and ring stereochemistry generate this structural