Documenti fondamentali
W387401
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Isobutyl mercaptan
Scegli un formato
W387401-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
292,00 €
4 KG
881,00 €
8 KG
1.830,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W387401-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
292,00 €
4 KG
881,00 €
8 KG
1.830,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.19
Numero FEMA:
3874
Beilstein:
1730890
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.173
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
124 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4385 (lit.)
P. ebollizione
87-89 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Butanethiol 99%
Sigma-Aldrich
112925
1-Butanethiol