Documenti fondamentali
W316008
Sigma-Aldrich
Furfuryl methyl sulfide
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-(methylsulfanylmethyl)furan, Methyl furfuryl sulfide
Scegli un formato
W316008-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
173,00 €
1 KG
755,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W316008-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
173,00 €
1 KG
755,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.19
Numero FEMA:
3160
Numero CE:
N° CoE:
11482
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.053
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; onion; pungent; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
SKSFHXVDHVKIBN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, furfuryl methyl sulfide, CAS Registry Number 1438-91-1.: This paper presents a safety assessment of furfuryl methyl sulfide, identifying it as a key component in fragrances and exploring its toxicological profile and safe use levels (Api et al., 2024).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Xuebo Song et al.
Food chemistry, 297, 124959-124959 (2019-06-30)
Volatile sulfur-containing compounds (VSCs) often exist at extremely low concentrations, making them difficult to be determined. The VSCs in Laobaigan (LBG) Baijiu were analyzed by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC × GC-SCD, by which 12 VSCs were identified. Among the 65
Wentian Chen et al.
Journal of food science and technology, 56(2), 937-950 (2019-03-25)
Anthocyanin-rich concentrates from different red radish can be used as natural food colorants. However, the development of off-flavor during extraction has been major challenge in processing industries. This work aimed to evaluate the effect of sodium chloride (NaCl) concentration in