109207
2-Methyl-2-propanethiol
99%
Sinonimo/i:
tert-Butyl mercaptan, TBM
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
62-65 °C (lit.)
Punto di fusione
-0.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves