Documenti fondamentali
112917
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
92%, technical grade
Sinonimo/i:
Isobutyl mercaptan
Scegli un formato
100 ML
186,00 €
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
186,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.19
Beilstein:
1730890
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
92%
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
124 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4385 (lit.)
P. ebollizione
87-89 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-methyl-1-propanethiol attaches with L-Cys (the carrier) via a disulfide bond to form the brain-targeted drug delivery systems (BTDS)[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Dennis M Killian et al.
Drug delivery, 14(1), 25-31 (2006-11-17)
We describe a novel strategy to achieve high affinity recognition for the specific, cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform by covalent coupling of small molecules to the amino acid, L-cysteine (L-Cys). L-Cys (as the carrier) was covalently attached