Documenti
901590
Sigma-Aldrich
Fenolo
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Hydroxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
6428463
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.0 M in THF
Indice di rifrazione
n/D 1.4222
Densità
0.922
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
CRM nella matrice del campione
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
2.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-16.66 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Fenolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenolo
Fenolo unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Fenolo
Fenolo unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Fenolo