L7414
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
20%, for molecular biology
Sinonimo/i:
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
PM
293.38 g/mol
Concentrazione
19-21% (Titration by HClO4)
20%
Attività estranea
DNase, RNase, and protease, none detected
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
512.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
267 °C