Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 136,00 € |
400 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 384,00 € |
Informazioni su questo articolo
136,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
RNA purification: suitable
pH
4.1-4.5 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology | description certified reference material, 500 μg/mL in methanol | description 5000 μg/mL in methanol, certified reference material | description BioReagent, Molecular Biology |
| grade Molecular Biology | grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| pH 4.1-4.5 (25 °C) | pH - | pH - | pH 7.7-8.1 (25 °C) |
| Gene Information human ... GABRA1(2554) | Gene Information human ... GABRA1(2554) | Gene Information human ... GABRA1(2554) | Gene Information human ... GABRA1(2554) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenolo
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?