Vai a
1.00201
Fenolo
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
101,00 €
25 kg
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
EC Index Number:
203-632-7
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
101,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Application
Il fenolo è efficace contro un ampio spettro di microorganismi; per questo viene impiegato come conservante nelle formulazioni farmaceutiche.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1047152480635952
Fenolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenolo
Fenolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenolo
Fenolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1524806
Fenolo
Fenolo PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenolo
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
agency
ChP, Ph. Eur., JP, USP
agency
traceable to USP 1524806
agency
-
agency
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenolo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..