Documenti
901604
Sigma-Aldrich
Fenolo
1 M in dichloromethane
Sinonimo/i:
Hydroxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
6428463
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 M in dichloromethane
Indice di rifrazione
n/D 1.4359
Densità
1.2894
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8