Assuming that water is the solvent, 80 grams of phenol may be added to 920 grams of water to prepare 1 liter of an 8% phenol (w/w) solution.
328111
Fenolo
unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystalline (solid)
crystals
liquid (after melt)
Temp. autoaccensione
1319 °F
Purificato mediante
redistillation
Limite di esplosione
8.6 %
P. ebollizione
181 °C
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
How to prepare 8% phenol (w/w)?
1 risposta-