W322340
Fenolo
natural, 97%, FG
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 177.1210
FDA 21 CFR 177.1580
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 177.2600
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
phenolic
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup