Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 291,00 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 949,00 € 711,75 € |
Informazioni su questo articolo
291,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
~73% (T)
form
liquid
autoignition temp.
1319 °F
quality
TE-saturated
contains
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
expl. lim.
8.6 %
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for molecular biology
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T) | description ACS reagent, ≥99.0% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ~73% (T) | assay ≥99.0% | assay - |
| grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form liquid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.48 | refractive index - | refractive index - |
| expl. lim. 8.6 % | expl. lim. 8.6 % | expl. lim. 8.6 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenolo
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?