Documenti fondamentali
P5566
Sigma-Aldrich
Fenolo
BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
Scegli un formato
25 G
32,40 €
100 G
66,50 €
500 G
223,00 €
32,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
32,40 €
100 G
66,50 €
500 G
223,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
32,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1319 °F
contiene
0.15% H3PO2 as stabilizer
Limite di esplosione
8.6 %
Ceneri
≤0.05%
Colore
white
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Phenol is a predominant pollutant in the environment.[1] Phenol is also used in cosmetic and pharmaceutical industry.[2] Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-amino butyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.[3]
Applicazioni
Phenol has been used:
  • in the preparation chromotrope 2R staining solution.[4]
  • as a reagent in α-amylase inhibitory activity.[5]
  • as a standard in calibration of NMR spectra.[6]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenolo ≥89.0%
Sigma-Aldrich
P9346
Fenolo
Fenolo puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Sigma-Aldrich
16016
Fenolo
Fenolo BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for molecular biology
Sigma-Aldrich
P4557
Fenolo
Fenolo PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenolo
Fenolo puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenolo
Fenolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenolo
Fenolo ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sigma-Aldrich
16018
Fenolo
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46, 129-136 (2018)
Recent advances in the development of biosensor for phenol: a review
Karim F and Fakhruddin ANM
Reviews in Environmental Science and BioTechnology, 11(3), 261-274 (2012)
Development of a Method for Determining the Amino Acid Composition of the Pharmaceutical Substance ?Glatiramer Acetate? by NMR Spectroscopy
Kuzmina NE, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(3), 226-229 (2017)
Comparison of four staining methods for detecting eosinophils in nasal polyps
Song Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 17718-17718 (2018)
Bioactive Phenolics of the Genus Artemisia (Asteraceae): HPLC-DAD-ESI-TQ-MS/MS Profile of the Siberian Species and Their Inhibitory Potential Against alpha-Amylase and alpha-Glucosidase
Olennikov DN, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9 (2018)