Documenti fondamentali
1524806
USP
Fenolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
Scegli un formato
500 MG
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
414,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
salicylic acid, guaiacol, hexylresorcinol
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phenol, aromatic alcohol, is extensively employed in various industrial processes, consumer products, and pharmaceutical applications.[1][2]
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Phenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Camphorated Phenol Topical Gel
  • Camphorated Phenol Topical Solution
  • Sodium Salicylate
  • Salicylic Acid
  • Magnesium Salicylate
  • Metacresol
  • Chloroquine Phosphate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenolo ≥99%
Sigma-Aldrich
W322318
Fenolo
Fenolo GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00206
Fenolo
Fenolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
33517
Fenolo
Bretylium tosylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076352
Bretylium tosylate
Salicylic acid impurity B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000405
Salicylic acid impurity B
Fenolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenolo
Hydroquinone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1324002
Hydroquinone
Magnesium Salicylate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 2723-2723 (2020)
Sodium Salicylate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(3), 4093-4093 (2020)
Salicylic Acid
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(6), 3970-3970 (2020)
ZnO nanoparticles-Synthesis, characterization and its application for phenol removal from synthetic and pharmaceutical industry wastewater
Sridar R, et al.
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 10(1), 388-393 (2018)
Camphorated Phenol Topical Gel
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(5), 3501-3501 (2013)
Protocolli
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Contenuto correlato
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Un ampio assortimento di standard di riferimento primari altamente caratterizzati da utilizzare seguendo i metodi monografici di USP-NF per l’analisi di principi attivi e forme di dosaggio, di eccipienti farmaceutici, ingredienti e integratori alimentari.