Documenti fondamentali
33517
Sigma-Aldrich
Fenolo
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Stato:
solid
Saggio:
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.05% m-cresol (GC)
≤0.05% o-cresol (GC)
≤0.05% p-cresol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
P. ebollizione
180-181 °C
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point ≥40.5 °C
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Oxidation of phenol at synthetic boron-doped diamond thin film electrode (BDD) in perchloric acid medium has been proposed. Mechanism of its oxidation to afford oxygen at doped SnO2 coated titanium anodes has been investigated. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been described.
Applicazioni
Phenol may be used in the preparation of phenol reagents which participates in the Berthelot color reaction for the quantification of ammonia. It may be used in the preparation of cresols, via Friedel-Crafts alkylation reaction.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Fenolo unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Fenolo
Fenolo for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22296
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Fenolo
Fenolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1524806
Fenolo
Fenolo natural, 97%, FG
Sigma-Aldrich
W322340
Fenolo
Fenolo ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sigma-Aldrich
16018
Fenolo
Fenolo ≥89.0%
Sigma-Aldrich
P9346
Fenolo
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 3-3 (1996)
Electrochemical oxidation of phenol for wastewater treatment using SnO2, anodes.
Comninellis C and Pulgarin C.
J. Appl. Electrochem., 23(2), 108-112 (1993)
Electrochemical oxidation of phenol at boron-doped diamond electrode.
Iniesta J, et al.
Electrochimica Acta, 46(23), 3573-3578 (2001)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes