Documenti fondamentali
768960
Sigma-Aldrich
Nitrous oxide
Messer® CANGas, 99%
Sinonimo/i:
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
Scegli un formato
1 L
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
111,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.01
Beilstein:
8137358
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.53 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.7 mmHg ( 21 °C)
Descrizione
Filling mass: 21g
Saggio
99%
Stato
gas
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)