Documenti fondamentali
769118
Sigma-Aldrich
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Sinonimo/i:
Xenon gas
Scegli un formato
1 L
951,00 €
951,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
951,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Xe
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
951,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Stato
gas
Stringa SMILE
[Xe]
InChI
1S/Xe
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Helium Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
768995
Helium
Hydrogen Messer® CANgas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769088
Hydrogen
Oxygen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769053
Oxygen