Documenti fondamentali
768979
Sigma-Aldrich
Ethane
Messer® CANGas, 99.95%
Sinonimo/i:
Ethane gas
Scegli un formato
1 L
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
126,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.07
Beilstein:
1730716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.05 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
37.95 atm ( 21.1 °C)
Descrizione
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
Saggio
99.95%
Stato
gas
Temp. autoaccensione
881 °F
Limite di esplosione
13 %
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−172 °C (lit.)
Densità
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)