Documenti
769053
Sigma-Aldrich
Oxygen
Messer® CANGas, 99.999%
Sinonimo/i:
Oxygen gas
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141904
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Livello qualitativo
Saggio
99.999%
Forma fisica
gas
Stringa SMILE
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame over circleGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Helium Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
768995
Helium
Oxygen-18O2 99 atom % 18O, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
602892
Oxygen-18O2