Documenti
769045
Sigma-Aldrich
Propylene
99.5%, Messer® CANGas
Sinonimo/i:
Propene
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
42.08
Beilstein:
1696878
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
1.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.4 atm ( 37.7 °C)
Descrizione
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
Saggio
99.5%
Forma fisica
gas
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
11.1 %
P. eboll.
−47.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−185 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Propylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that is heavier than air. It is used as feedstock for polypropylene and is a precursor for acetone, isopropanol, acrylonitrile among other organics. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-162.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-108 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Avinash Kumar et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(51), 10868-10884 (2019-11-27)
The photo-oxidation reactions of 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (TFEMA) initiated by OH radicals and Cl atoms were investigated via experimental as well as computational methodologies. The rate coefficients for these reactions were investigated using the relative rate technique (RR) at temperatures between