Documenti
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Sinonimo/i:
Neon gas
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ne
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142006
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
0.7 (21 °C, vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Saggio
99.999%
Forma fisica
gas
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
−246 °C (lit.)
Punto di fusione
-248.67 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ne]
InChI
1S/Ne
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3