Documenti fondamentali
768987
Sigma-Aldrich
Ethylene
Messer® CANGas, 99.95%
Sinonimo/i:
Ethene
Scegli un formato
1 L
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
107,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.05
Beilstein:
1730731
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
0.97 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
35.04 atm ( 20 °C)
Descrizione
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Saggio
99.95%
Stato
gas
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
36 %
P. ebollizione
−104 °C (lit.)
Punto di fusione
−169 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-148.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi there, I want to use this gas (ethylene) in UHV for adsorption. I would like to confirm that the bottle contains only (99.995%) ethylene, so I will not suffer from other admixtures. In general, is ethylene diluted in air or some other gases?
    1 risposta
    1. Ethylene - 768987 is a 99.95% pure gas that is not diluted in anything.