Documenti fondamentali
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
Sinonimo/i:
Hydrogen gas
Scegli un formato
1 L
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
111,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2
Numero CAS:
Peso molecolare:
2.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
0.07 (21 °C, vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Saggio
99.999%
Stato
gas
Temp. autoaccensione
1060 °F
Limite di esplosione
74.2 %
P. ebollizione
−252.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−259.2 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]
InChI
1S/H2/h1H
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Helium Messer&#174; CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
768995
Helium
Air synthetic, Messer&#174; CANgas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769096
Air
Nitrogen Messer&#174; CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769061
Nitrogen
Krypton Messer&#174; CANGas, 99.99%
Sigma-Aldrich
769010
Krypton
Flash Arrestor
Supelco
23315
Flash Arrestor