Documenti fondamentali
379891
Sigma-Aldrich
Periodic acid
99.999% trace metals basis
Scegli un formato
25 G
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H5IO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
122 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Periodic acid (H5IO6) is an oxoacid of iodine. It is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis for the preparation of useful chemical intermediates. Periodic acid is also used in oxidative cleavage reactions.[1][2]
Applicazioni
Periodic acid can be used as a reagent:
  • In the oxidative cleavage of 1,2 diols and epoxides to ketones or aldehydes.[1]
  • For the oxidation of alcohols to ketones or aldehydes in the presence of pyridinium chlorochromate as a catalyst.[2]
  • For the oxidation of sulfides to sulfones using chromium(VI) oxide catalyst.[3]
  • For the oxidation of naphthalenes and anthracene to quinones using chromium(VI) oxide catalyst.[4]
  • In the synthesis of polyaniline (Pani) by chemical polymerization.[5]
  • N-nitrosation of secondary amines using various heterogeneous catalysts in the presence of Na2NO3.[1]
  • In combination with sodium bisulfate for the preparation iodohydrin substituents by the addition of I-OH to alkenes.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y. L. Hu, et al.,
Catalysis Communications, 11, 923-927 (2010)
F. Ruff, et al.,
European Journal of Organic Chemistry, 13, 2102-2111 (2009)
A. Khazaei, et al.,
Synthesis, 21, 3672-3676 (2009)
Chemical polymerization of aniline using periodic acid in acetonitrile
Muzaffer C, et al.
Synthetic Metals, 159(14), 1486-1490 (2009)
M. A. Zolfigol, et al.,
Helvetica Chimica Acta, 93, 587-594 (2010)