Passa al contenuto
3952016
Reagente di Schiff
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Form:
solution
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
<2.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Previsto per l′uso nella procedura 395 Sigma di colorazione con acido periodico. Il kit è previsto per essere usato con sangue, midollo osseo, preparazioni di tessuto per impronta o sezioni di tessuto di routine.
Other Notes
Pararosanilina all′1% e metabisolfato di sodio al 4% in acido cloridrico 0,25 mol/L
Usare il reagente Sigma S5133 per colorare glicoproteine in gel di poliacrilammide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagente di Schiff
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
569-61-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)