1.01646
PAS staining kit
for detection of aldehyde and mucosubstances
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The kit can be used for clinical diagnostic purposes and in laboratory accreditation processes as it is certified and registered as IVD and CE product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
nuclei: blue
acid mucosubstances: light blue
polysaccharides: purple
neutral mucopolysaccharides: purple
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Scopri gli aspetti cruciali della colorazione di tessuti biologici per la ricerca e la patologia clinica con coloranti standard e speciali.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.