661120
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-48 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges