328774
tris(dibenzilidenacetone)diPalladio)
97%
Sinonimo/i:
Pd2dba3, Pd2(dba)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Descrizione generale
Per impieghi su piccola scala o ad alto rendimento, il prodotto è disponibile anche come ChemBeads (919772)
Applicazioni
- Guida applicativa alle reazioni di accoppiamento incrociato catalizzate dal palladio
- Sintesi di azepani
- Sintesi di nanoparticelle di fosfuri di palladio per interazione con fosforo bianco.
- Preparazione di complessi cluster carbonilici di palladio trifenilfosfina
- Precursore nella sintesi di complessi di coordinazione tra palladio metallico e nanotubi di carbonio a parete multipla funzionalizzati, impiegati poi come catalizzatori in reazioni di accoppiamento di Heck
- Formazione selettiva di legami carbonio-zolfo per addizione di legami S-S e S-H ad alchini.
Reagente coinvolto in:
- Catalizzatore per:
- Reazioni di accoppiamento di Suzuki
- Reazioni di allilazione tandem catalizzate da complessi di palladio a tenaglia PCN e PCS
- Catalizzatore per l′accoppiamento di Suzuki di cloruri arilici (eq. 1)
- Catalizzatore per l′accoppiamento di Heck di cloruri arilici (eq. 2)
- Catalizzatore per l′arilazione di chetoni (eq. 3)
- Catalizzatore per l′amminazione secondo Buchwald-Hartwig di alogenuri arilici (eq. 4)
- Catalizzatore per la fluorurazione di cloruri allilici (eq. 5)
- Catalizzatore per la β-arilazione di esteri carbossilici (eq. 6)
- Catalizzatore per la carbonilazione di 1,1-dicloro-1-alcheni (eq. 7)
- Catalizzatore per la conversione di aril e viniltriflati in aril e vinilalogenuri (eq. 8)
- Fonte di palladio per allilazioni di Tsuji enantioselettive
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols