P0430
Periodic acid
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinonimo/i:
Iodic acid, Orthoperiodic acid, Paraperiodic acid
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
tecniche
electrophoresis: suitable
Punto di fusione
122 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.