3951
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
expiry date on label
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
1 g/dL in deionized water
pH
1.77
applicazioni
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)