Documenti fondamentali
1.09034
Supelco
Schiff′s reagent
for detection of aldehydes
Scegli un formato
1 L
80,90 €
80,90 €
Spedizione prevista il02 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
80,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
80,90 €
Spedizione prevista il02 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range. For histology we recommend Schiff′s reagent item 109033
Applicazioni
  • Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.: This study examines the long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle, identified using special staining techniques including Schiff′s reagent, to evaluate the chronic effects on macrophagic myofasciitis lesions. (Gherardi RK et al., 2001).
Risultati analitici
Assay (SO₂): 0.15 - 0.30 %
Application test: conforms
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8