Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352300
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
Schiff′s reagent is used for the qualitative or quantitative assay of carbohydrates. Periodic acid-Schiff′s reagent (PAS) stain is broadly applicable in histology for visualizing glycogen, glycoproteins, mucins, and other polysaccharides in tissue and cells.
Application
Schiff′s reagent for aldehydes has been used:
- in microtiter PAS assay to quantify the amount of secreted mucin in Vibrio cholera infected water
- to stain the colonies of Clostridium perfringens in PGY agar plates to identify plasmalogen-deficient mutants
- in periodic acid-Schiff′s reagent assay to quantify carbohydrates in a microtiter plate format
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?