Gélelektroforézis mPAGE® gélekkel
mPAGE® bis-tris előregyártott gélek biztosítják a publikációkész eredményekhez szükséges nagy felbontást, anélkül, hogy a költségvetést megrongálnák. Ez a megfizethető árú megoldás rövidebb futási idővel (akár 15 perc) azonos fehérje-szeparációt ér el, és kompatibilis a legtöbb elektroforézis-tartállyal. Váltson még ma az mPAGE® előregyártott gélekre, hogy anélkül spóroljon, hogy feláldozná azt, amire a leginkább szüksége van.
- Publikációs felbontás a költségek töredékéért
- Kompatibilis a népszerű elektroforézis-tartályokkal
- Mintánként akár 80 μl minta (10 lyukú gélek esetén)
- Hatékony nedves és félszáraz Western blot transzfer
- Még 15 perccel rövidebb futási idő
- Semleges pH megakadályozza a fehérjék módosulását
- Proteinszétválasztás és membrán-transzfer mPAGE-vel® előregyártott gélekkel
- How to Select mPAGE<sup>® Precast Gels
- mPAGE® gélek kereszthivatkozási útmutatója
- Beszerzési információk: mPAGE® gélek, pufferek és tartozékok
Proteinszeparáció és membrán transzfer a mPAGE® előregyártott gélekkel
A poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE) egy mindenütt elterjedt technika, amelyet a fehérjék elektroforetikus mobilitás általi elválasztására használnak. Míg a fehérjék natív (vagy összehajtott) állapotukban is elválaszthatók natív-PAGE segítségével, addig a fehérjéket az elválasztás előtt általában kémiai úton denaturálják (vagy kibontják) nátrium-dodecil-szulfát (SDS) és redukálószer, például ditiotreitol (DTT) segítségével. Az SDS PAGE géleket a fehérjék molekulatömegük alapján történő elválasztására használják, a mintákat ismert molekulatömegű fehérjéket tartalmazó standardokkal (létrákkal) összehasonlítva.
A szétválasztás
A gélelektroforézis futási ideje a géltől és a futási körülményektől függően változó. Az mPAGE® bis-tris előregyártott gélekről bebizonyosodott, hogy rövidebb futási idővel rendelkeznek (akár 15 percig), mint a piacon kapható hasonló előregyártott gélek (1. ábra), anélkül, hogy a felbontás csökkenne - ezzel időt és pénzt takaríthat meg.
Competitor T
50 perces üzemidő
mPAGE® előregyártott gél
35 perces futási idő
1. ábra A fehérjék elválasztása MOPS futópufferrel az mPAGE® Bis-Tris precast gél (4-12%) és egy konkurens precast bis-tris gél összehasonlítása. Minták: festetlen fehérjemarker és E.coli kivonat sorozatos hígítása.
Transzfer membránokra
Az elválasztás után a fehérjéket egy membránra viszik át, jellemzően Western blotting (immunoblotting) vagy más kimutatási technikához. A Western blotting protokollokban a fehérjéket leggyakrabban elektroforetikusan viszik át, vagy nedves (tartályos), vagy félszáraz transzfer módszerrel. Az mPAGE® bis-tris előregyártott gélek hatékony fehérjetranszfert biztosítanak mind a nedves, mind a félszáraz transzferhez (2. ábra).
Nedves átvitel
Félszáraz transzfer
2. ábra. Az A431-sejtek lizátumának sorozatos hígításai mPAGE® 4-12%-os gélre töltve és Immobilon®-P membránra átvinni a standard módszerekkel. A blotokat EGFR (180 kDa), AKT1 (60 kDa) és hiszton (17 kDa) elleni antitestekkel szondáztuk. Az antitesteket peroxidáz-konjugált másodlagos antitestekkel és Immobilon® Forte kemilumineszcens szubsztráttal detektáltuk.
How to select mPAGE.sup>® precast gélek
Az SDS-PAGE-hez használt precast gélek kiválasztása az elválasztandó fehérjék mérete alapján történik. Az előregyártott gélek különböző fix akrilamid százalékos arányban, vagy gradiensben kaphatók, ahol a százalékos arány a gélben változik. Általában az alacsonyabb százalékos géleket a nagy molekulatömegű fehérjék felbontására, a magas százalékos géleket pedig az alacsony molekulatömegű fehérjék felbontására használják. A gradiens gélekkel szélesebb fehérjetartományokat lehet elválasztani, mint a fix százalékos gélekkel. A MOPS vagy MES futópuffer kiválasztásával tovább lehet hangolni az elválasztást. A MOPS jobb elválasztást biztosíthat a gél magasabb tartományában, a MES pedig javíthatja az elválasztást a gél alacsonyabb tartományában. Használja a MOPS (3. ábra) és a MES puffer (4. ábra) migrációs táblázatokat az elektroforézis alkalmazásához legmegfelelőbb mPAGE® gél és puffer kiválasztásához.
3. ábra.Migrációs diagram az mPAGE® előregyártott gélekhez Tris-MOPS SDS futópuffer használatával
4. ábra.Migrációs diagram mPAGE® előregyártott gélekhez MES SDS futópuffer használatával