Áramlási sebességről térfogatáramra történő átszámítás
A különböző méretű oszlopok eredményeinek összehasonlításakor célszerű a flow-t flow sebességként (cm/h) kifejezni. A flow-t azonban általában térfogatáramban (ml/perc) mérik. A flow sebesség és a térfogatáram közötti átváltáshoz az alábbi képletek valamelyikét kell használni.
Az áramlási sebességtől (cm/h) a térfogatáramlásig (ml/perc)
Volumetrikus flow rate (mL/min) = | Áramlási sebesség (cm/h) 60 | × oszlop keresztmetszeti területe (cm<<2) |
Volumetrikus flow rate (mL/min) =< | Y 60 | × | π × d2 4 |
hol
Y = flow sebesség cm/h-ban
d = oszlop belső átmérője cm-ben
Példa:
Mi a térfogati flow sebesség egy XK 16/70 oszlopban (i.d. 1,6 cm), ha a flow sebesség 150 cm/h?
Y = flow sebesség = 150 cm/h
d = az oszlop belső átmérője = 1.6 cm
Volumetrikus flow rate (ml/min) = | 150 × π × 1.6 × 1,6 60 × 4 | = 5,03 ml/perc |
A térfogatáramlási sebességtől (ml/perc) a flow sebességig (cm/h)
flow velocity (cm/h) = | Volumetrikus flow rate (ml/perc) × 60 oszlop keresztmetszeti területe (cm2)./td> |
fllow velocity (cm/h) = | = Z × 60 × | 4 π × d2 |
ahol
Z = térfogatáramlási sebesség ml/percben
d = oszlop belső átmérője cm-ben
Példa:
Mi a lineáris flow egy Tricorn 5/50 oszlopban (i.d. 0,5 cm), ha a térfogatáram 1 ml/perc?
Z = térfogatáram = 1 ml/perc
d = oszlop belső átmérője = 0.5 cm
flow velocity = | 1 × 60 × | 4 π × 0.5 × 0,5 | = 305,6 cm/h |
A térfogatáram (ml/perc) és a fecskendő használata között
1 ml/perc = kb. 30 csepp/perc egy HiTrap 1 ml-es oszlopon
5 ml/perc = kb. 120 csepp/perc egy HiTrap 5 ml-es oszlopon