Áramlási citometria hibaelhárítási útmutató: Hogyan lehet javítani az áramlási citometriás elemzést?
A flow-citometria fizikai és fluoreszcens jellemzők alapján jellemzi és/vagy rendezi a heterogén szuszpendált sejtpopulációkat. Az optimális eredmények és adatelemzés érdekében alapvető ismeretekre van szükség a fluorokrómokról és jellemzőikről, a spektrális átfedésről és a spilloverről, a kompenzációról és a szórásról, valamint az áramlási citométer azon változóiról, amelyek befolyásolhatják a mérések érzékenységét.
A következő áramlási citometriás hibaelhárítási útmutató az áramlási citometriás kísérletek során felmerülő leggyakoribb problémák lehetséges okait és megoldásait ismerteti. Kattintson az alábbi gyakori problémákra az áramlási citometriás elemzések javítására vonatkozó, könnyen használható táblázatokba rendezett tippekért.
- Az adatfelvételi arány drámaian csökken
- A jel elvesztése vagy hiánya
- A jel elvesztése vagy hiánya
/a> - magas háttér és/vagy a sejtek nem specifikus festődése
- Az eredmények napról napra való változékonysága
- Az eredmények napról napra való változékonysága /a>
- Nagy fluoreszcens intenzitás
- Szuboptimális sejtszórási tulajdonságok
- <>a href="#antibodyworked">Az antitest más alkalmazásokban működik, de az áramlási citometriában nem
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a legjobb megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtsuk a kutatóknak világszerte. Ez az áramlási citometriás hibaelhárítási útmutató a leggyakrabban előforduló problémákkal foglalkozik. Egyes problémák azonban az adott kísérlethez kapcsolódhatnak. Kérjük, forduljon Technikai ügyfélszolgálatunkhoz bármilyen konkrét problémával kapcsolatban, amely antitesteink áramlási citometriás alkalmazásával kapcsolatban felmerülhet.
Az Hogyan válasszuk ki az áramlási citometriás festékeket további tippekért az áramlási citometriás kísérletek javításához.