Merck
KezdőlapImmunhisztokémiaZooMAb® rekombináns antitest technológia
ZooMAb® rekombináns antitest technológia
Az antitestek az élettudományi kutatások egyik legfontosabb eszközévé váltak, lehetővé téve a fehérjék és más molekulák változásainak kimutatását, mennyiségi meghatározását és meghatározását az idő és más zavarok függvényében. ZooMAb® rekombináns antitestjeink a monoklonális antitestek új generációját képviselik, amelyeket kifejezetten a mi szabadalmaztatott technológiáink segítségével fejlesztettünk ki, amelyek a legkorszerűbb konzisztenciát és alkalmazási teljesítményt biztosítják. A ZooMAb® antitesteket a ma elérhető legfelhasználóbarátabb formulázási, kezelési és tárolási jellemzőkkel tervezték, és számos immunvizsgálati alkalmazásban validálták. Ez a platform a saját B-sejt-immortalizációs technológiája miatt kapta egyedi nevét, amely lehetővé teszi számunkra a monoklonális antitestek előállítását is a fajok széles skáláján.
Tudja meg, hogy a ZooMAb® antitesteket hogyan tervezzük a következetesség érdekében a saját rekombináns expressziós rendszerünk segítségével.
Poliklonális és monoklonális antitest technológia és előállítása
A poliklonális vagy monoklonális antitest technológia különböző előnyöket kínál, amelyek bizonyos alkalmazások esetében kívánatosak. A poliklonális antitestek egy állatban számos különböző antitestet termelő B-sejt aktiválódásának eredményeként jönnek létre. Ezért olyan antitestek keverékének tekinthetők, amelyek az antigén felszínén lévő több epitóppal reagálhatnak. A poliklonális antitestek általában toleránsabbak az antigén kisebb változásaival, például a glikoziláció heterogenitásával, polimorfizmusával vagy enyhe denaturációjával szemben.
A monoklonális antitestek előállítása során egy B-sejt csak egy adott antigénnel szemben termel egy specifikus antitestszekvenciát. Ezért a monoklonális antitestet egyetlen B-sejtklón által szekretált, egyetlen antigén epitópra specifikus, azonos antitestek gyűjteményének tekintik. A hagyományos módszerek szerint a monoklonális antitesteket úgy állítják elő, hogy a B-sejteket egy halhatatlan sejttel fuzionálják, hogy hibridomát hozzanak létre, amely pontosan ugyanannak az antitestnek több példányát termeli. A monoklonális antitestek specifikus monovalens jellegük miatt nagyon hasznosak a nagyon célzott immunvizsgálatokban és diagnosztikai alkalmazásokban. A poliklonálisokkal összehasonlítva azonban érzékenyebbek az epitóp elvesztésére az antigén kémiai kezelésével szemben.
Poliklonális és monoklonális antitest technológia és gyártás
Rekombináns antitest technológia és előállítása
A rekombináns antitestek ezzel szemben olyan monoklonális antitestek, amelyeket az antitest gének expressziós vektorokba történő klónozásával állítanak elő, és amelyekhez nem használnak hibridómákat. Ezek az antitestek bármely fajból klónozhatók megfelelő oligonukleotid primerek használatával. Ezzel a technológiával elkerülhetők a sejtvonalak sodródásának, az antitestek expressziós variációinak és az antitest szekvencia mutációinak problémái, amelyek a klasszikus hibridóma előállítással és tárolással kapcsolatosak. Így a rekombináns antitest-technológia csökkenti az állatok felhasználását a kutatásban, és kivételes tételenkénti konzisztenciát biztosít.
A legtöbb fajból származó rekombináns antitestek előállítása egy nehéz és egy könnyű láncból áll, és fontos megjegyezni, hogy a maximális IgG-termelés eléréséhez emlőssejtekben a nehéz és a könnyű lánc kiegyensúlyozott expresszióját kell elérni. E két lánc külön vektorokon történő expressziója azonban nem hatékony módja a monoklonális antitesteket termelő sejtvonalak létrehozásának. Egyetlen vektor használata, amely két külön expressziós kazettát hordoz, nagyobb hatékonyságot biztosít, és mindkét gént ugyanarra a pozícióra integráljuk és egymástól függetlenül expresszáljuk. Rekombináns antitestek előállításához gyakrabban alkalmaznak stabil sejtvonalakat, mint például a kínai hörcsög petefészek (CHO) sejteket, a humán embrionális vese 293 (HEK293) sejteket vagy az NS0 egér myeloma sejteket. A CHO sejteket leggyakrabban stabil expressziós rendszerként használják, a HEK293 sejtek pedig nagyon hasznosak tranziens génexpresszióhoz, ahol a fehérje a DNS bejuttatását követő néhány napon belül nyerhető. Ezek az eukarióta rendszerek további előnyöket kínálnak a fehérje hajtogatása, a poszttranszlációs módosítások és a szekréciós apparátus tekintetében, amely fokozza az antitestek szekréciós termelését.
A rekombináns antitestek további formátumok, például Fab-fragmentumok, egyláncú változó régiójú fragmentumok és diabody-k formájában is előállíthatók. Ezen kívül számos gazdaszervezetben is kifejezhetők, beleértve a baktériumokat, rovarsejteket, élesztő- és emlőssejteket. A hibridoma-technológiával előállított monoklonális antitestekkel ellentétben a rekombináns antitestek hosszabb időn keresztül megőrzik nagyfokú specificitásukat és alacsony immunogenitásukat. A rekombináns antitestek a kutatásban rendkívül specifikus detektáló szondaként szolgálnak, gyorsan megtalálják a helyüket a különböző kórokozók és toxinok kimutatásában, és nagy lehetőségük van a terápiás alkalmazásokban.
A különböző antitesttípusok előnyei és hátrányai:
Rekombináns, monoklonális és poliklonális
ZooMAb® Antitestek: A rekombináns nyúl mAbs<
A ZooMAb® antitestek első készleteink rekombináns nyúl monoklonális antitestek, de hamarosan számos más fajból származó antitestek is elérhetőek lesznek.  Az általánosan használt majom fajokhoz képest a nyulak természetes hajlamuk van arra, hogy nagyobb immunválaszt produkáljanak a "nehéz" immunogénekre, amelyek közé kis molekulák, peptidek és poszt-transzlációsan módosított fehérjék tartoznak. A nyúl antitestek emellett antigénenként az epitópok nagyobb változatosságát ismerik fel, mint a murine fajoknál. A nyúl monoklonális antitestek nagy specificitással képesek az antigének pikomoláris tartományban történő kimutatására, és az alkalmazások széles körében nagyobb jelintenzitást biztosítanak.
A ZooMA egyedi jellemzőib® rekombináns monoklonális antitestek
Minden ZooMAb® antitestet saját rekombináns expressziós rendszerünkkel állítunk elő, homogenitásig tisztítjuk és pontosan adagoljuk, hogy robusztus és nagymértékben reprodukálható tételenkénti konzisztenciát biztosítsunk. Csak a legjobb teljesítményű klónokat bocsátjuk a kutatók rendelkezésére. Minden egyes antitestet validáltunk a magas specificitás és affinitás tekintetében több alkalmazásban, beleértve a leggyakrabban használt alkalmazást is. A ZooMAb® antitestek megbízhatóan rendelkezésre állnak és azonnal szállíthatóak, amikor szüksége van rájuk
Lyophilizált és előalkalmazott a maximális stabilitás és kényelem érdekében
Minden ZooMAb® antitest liofilizált termékként kerül forgalomba, 25 µl-ekvivalensekben adagolva, és egy átlátszó polipropilén tubusban tárolva, amelyet kifejezetten o-gyűrűvel terveztek a légmentes lezárás biztosítása érdekében. Minden egyes antitestet egyedileg csomagolnak, hogy hosszú távú stabilitást és gyorsabb szállítást biztosítsanak, valamint minimalizálják a nem hozzáadott értéket képviselő költségeket, amelyek jellemzően a folyadékok hűtőláncban történő kezelése során keletkeznek, beleértve a szállítás során használt hőszigetelt csomagolást is. Emellett a liofilizált termék kivételesen stabil, ami szükség esetén lehetővé teszi a környezeti szállítást és tárolást.
Előkalibrált koncentrációk a következetes alkalmazásspecifikus titerekért
A ZooMAb® antitesteket rekombinánsan állítják elő, tisztítják és előalkalibrálják az Ön számára. Az egyes tubusokban lévő anyag mindig úgy van kalibrálva, hogy a különböző alkalmazásokhoz javasolt titereivel működjön. Minden antitestet saját laboratóriumunkban tesztelünk, hogy legalább 3 alkalmazásban működjön, mielőtt eladásra bocsátjuk. Biztosítjuk, hogy minden egyes antitest úgy fog működni, ahogyan azt Ön elvárja tőle western blotting, immunfluoreszcencia és egyéb gyakori alkalmazások során, ahogyan az a termékinformációs oldalunkon szerepel. Mivel ezek rekombináns antitestek, amelyeket gondosan kiválasztottunk, klónoztunk és tisztítottunk a magas affinitású és specifitású teljesítmény érdekében, a hatékony koncentrációjuk jellemzően alacsonyabb, mint a hagyományos antitesteké, amelyekhez jellemzően sokkal több anyagra van szükség.
Konzerválószer-mentes a biztonság és az egyszerűség érdekében
Minden ZooMAb® antitest biocidektől, például nátrium-azidtól vagy állati eredetű tartósítószerektől, például szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) mentes, és egyszerű foszfátpufferes sóoldatban (PBS), trehalózzal kiegészítve készül. A ZooMAb® antitestekkel a potenciálisan veszélyes anyagokból vagy helyi biztonsági korlátozásokból eredő komplikációk minimálisra csökkenthetők, és lehetővé teszik a felhasználást mind in vivo in vitro alkalmazásokban.
Többféle csomagméret, hogy soha ne vásároljon többet, mint amennyire szüksége van
Minden ZooMAb® antitestet előre árazunk 25 µl liofilizált egyenértékben, és 4x25 µl-es csomagokat kínálunk. Így Ön csak azt a mennyiséget használhatja fel, amelyre valóban szüksége van a kutatásához, és egyszerűsítheti a reagensek megosztását.
Az egyes csomagméretek előre aliquotált kialakítása azt is lehetővé teszi, hogy a vásárlást anélkül ossza fel, hogy az anyagot újra kellene szuszpendálni, ami maximalizálja a termék eltarthatóságát.
Miért érdemes mindig a ZooMAb<<® antitestet először
A ZooMAb® antitestekkel soha nem lehet találgatni. Minden antitestet azonos kiszerelésben és árfekvésben kínálunk, függetlenül attól, hogy mi a célpont. A ZooMAb® antitestekkel biztos lehet benne, hogy ugyanazt a tulajdonságokkal rendelkező terméket kapja, minden egyes célpontra, minden egyes tételben, stabilan, tisztán és a maximális eltarthatóság érdekében csomagolva.
Próbáljon ki egy ZooMAb® antitestet még ma, és használja ki az alacsony belépő árat és a csomagolási méreteket, amelyek minden általunk felsorolt célponthoz vagy bármely új ZooMAb® antitesthez rendelkezésre állnak, amelyeket folyamatosan bővítünk kínálatunk bővítése érdekében. Ezenkívül örömmel fogadnánk az Ön véleményét a teljesítményükről és a kényelmükről. Ajánlást küldhet nekünk a "Ossza meg tapasztalatait" üzenetlinkünkön keresztül. ZooMAb® antitestjeinket az Ön igényeit szem előtt tartva terveztük és teszteltük, és antitest biogaranciánkkal biztosítjuk őket.
Egyszerűen tarthatja velünk a kapcsolatot, hogy megtalálja a célpontját
A minden ZooMAb® termék címkéjére nyomtatott kényelmes QR-kód segítségével eljuthat weboldalunkra. Ezen a honlapon naprakész információkat talál a ZooMAb® portfóliónk legújabb tagjairól, és kapcsolatba léphet velünk, hogy megossza velünk a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatait.
Kizárólag kutatási célokra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.
A termék(ek) specifikációjában foglalt eltérő rendelkezés hiányában bármely antitest termék kizárólag belső kutatási célra kerül értékesítésre, és nem használható fel más célra, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen kereskedelmi, diagnosztikai vagy terápiás célú felhasználást. Validálási folyamataink kizárólag kutatási célú felhasználásra vonatkoznak, és nem erősítik meg vagy biztosítják, hogy antitestjeink az itt meghatározottak szerint bármilyen nem engedélyezett felhasználásra felhasználhatók.