Merck
A koenzim A molekuláris szerkezetét bemutató ábra. A szerkezet három prekurzorból áll: ciszteinből, pantotenátból és adenozinból. Ezeket a prekurzorokat egymást átfedő színes körök ábrázolják, a cisztein sárga, a pantotenát rózsaszín, az adenozin pedig kék színű. A molekuláris kötéseket és atomokat a körökön belül a szokásos kémiai jelölésekkel ábrázoljuk - vonalakkal a kötéseket és betűkkel az elemeket (H a hidrogént, O az oxigént, N a nitrogént, P a foszfort). A molekula középső része, ahol a pantotenát átfedésben van az adenozinnal, ki van emelve, hogy megmutassa a kapcsolatot ezen összetevők között.
1. ábra.Koenzim A.
A koenzim A (CoA, CoASH vagy HSCoA) a TCA-ciklus első lépésének kulcsfontosságú kofaktora, amely a piruvát oxidációjából származó acetilcsoport átviteléért felelős a citrátot eredményező oxalacetátra.
A koenzim A a zsírsav-anyagcserében is kritikus kofaktor. A koenzim A szállítja a zsírsavakat a katabolikus/oxidációs folyamaton keresztül a mitokondriumokban, és acetilcsoportokat ad át a zsírsavszintézis megnyúlási folyamata során a citoszolban.
Az acetilCoA acetilrésze nagy energiájú kötéssel (szabad energia 34,3 kJ/mol) kapcsolódik a koenzim A -SH-csoportjához. A koenzim a növényekben előforduló szteroidok és más természetes eredetű vegyületek, például a terpének és acetogeninek előanyaga.1,2
A C2 acetilfragmens Acetil-CoA általi átadási reakciójában vagy a karboxilcsoport vagy a metilcsoport reagálhat (elektrofil vs. nukleofil reakció, illetve nukleofil reakció).2
AcetilCoA enzimatikus úton, a koenzim A acetilfoszfáttal és foszfotranszacetilázzal történő reakciójával állítható elő. A terméket ioncserélő kromatográfiával tisztítják. A szakirodalomban számos elkészítési módszert és módszert írtak le az Acetil-CoA és más CoA-származékok meghatározására.3,4,5 A koenzim A szintetizálódik in vivo pantotenátból, ciszteinből és adenozinból. A pantotenátot foszforilálják, ciszteinnel kötik össze, dekarboxilálják, adenozinnal kötik össze, és ismét foszforilálják a 3' ribóz pozícióba, így keletkezik a koenzim A.1