Merck
KezdőlapKeresztkapcsolásBuchwald G6 prekatalizátorok: Oxidatív addíciós komplexek
Buchwald G6 prekatalizátorok: Oxidatív addíciós komplexek
A hatékony L-Pd(0)-aktív fajok hatékony előállítása kritikus fontosságú a hatékony és robusztus keresztkapcsolási reakciók kifejlesztéséhez.1 Ezért a prekatalizátorok, amelyekben a fémcentrumhoz előzetesen ligandumot társítanak, jellemzően nagyobb aktivitást, rövidebb reakcióidőt és alacsonyabb katalizátor-terhelést biztosítanak, mint egy hasonló katalizátorrendszer, amelyhez a ligandumnak a fémcentrumhoz való in-situ koordinációja szükséges.
Buchwald és munkatársai N,C-kelátáló ligandumokkal rendelkező Pd(II)-palladaiciklusokon alapuló Pd(0)-prekatalizátorok családját fejlesztették ki (Ábra 1). A prekatalizátorok e családja öt generációból áll (G1-től G5-ig), amelyeket a N,C-kelátképző ligandum és/vagy az X anion szerkezeti változatai különböztetnek meg. Bár az aktiválási mód minden prekatalizátor-generáció esetében ugyanaz: a nitrogén deprotonálása reduktív eliminációhoz és L-Pd(0) keletkezéséhez vezet; minden generációnak egyedi előnyei és hátrányai vannak, amelyeket a korábban közzétett technológiai spotlightokban ismertetünk.2,3
A Buchwald prekatalizátorok első öt generációja fő összetevőinek általános bontása.
1. ábra.A Buchwald prekatalizátorok általános szerkezetei G1-G5 (L = ligandum)
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek (OAC-k), amelyek ugyanazokkal az előnyökkel rendelkeznek, mint a Buchwald prekatalizátorok korábbi generációi: L-Pd(0) mennyiségi előállítása,  hőstabilitás, légstabilitás, nedvességstabilitás, könnyű kezelhetőség és nagy hatékonyság (2. ábra).4 Továbbá a G6 Buchwald prekatalizátorok számos összehasonlító előnyt mutatnak a Buchwald prekatalizátorok korábbi generációival szemben.
A Buchwald G6 prekatalizátorok megkülönböztetett előnyei
  • A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra és ártalmatlan melléktermékeket termel.
  • Az OAC prekatalizátorok "on-cycle" köztitermékek, amelyek jellemzően magasabb reaktivitással és szelektivitással rendelkeznek.
  • A prekatalizátor szintézise egyetlen lépésben, szobahőmérsékleten történik.
  • Változatos és hangolható prekatalizátor tervezés:
    • A három ligandumtípus (X, L és Ar) mindegyike egymástól függetlenül hangolható, így szinte végtelen számú prekatalizátor-variáció hozható létre
    • A X, L és Ar tervezésével vagy kiválasztásával jobb oldhatóság, nagyobb stabilitás, nagyobb reaktivitás és/vagy könnyebb tisztítás érhető el X, L és Ar
    • Vaskos ligandumok (pl.g., tBuBrettPhos, AdBrettPhos és AlPhos) könnyen befogadhatók a G6 prekatalizátorokkal
Általános szerkezet 3 rendelkezésre álló katalóguspéldával, köztük két tBuBrettPhos ligandummal, eltérő Ar-csoportokkal
2. ábra.A Buchwald G6 prekatalizátorok általános szerkezete és katalógus példái
Reprezentatív kapcsolási alkalmazások és reakciókör
A Buchwald G6 prekatalizátorokat és más OAC-okat hatékony katalizátorként alkalmazták a C-C, C-N, C-O, C-F és C-S kötések kialakítására.4-9 A különböző katalizátorrendszerek és prekatalizátorok szűrési és összehasonlító vizsgálatai jellemzően azt mutatják, hogy az OAC prekatalizátorok jobb reaktivitással, szelektivitással, reakciókörrel és/vagy hozammal rendelkeznek.
1. táblázat.A Buchwald G6 és más OAC prekatalizátorok táblázata.
Aril-bromidok fluorozása4
Az 1. táblázatban szereplő P1 prekatalizátorral történő aril-bromid fluorozást bemutató reakcióterv.
Aril-triflatok fluorozása4
Reakcióterv, amely egy aril-triflat fluorozását mutatja az 1. táblázatban szereplő P2 prekatalizátor felhasználásával
Aminosavészter-arilezés4
Az 1. táblázatban szereplő P3 prekatalizátor felhasználásával történő aminosavészter arilezést bemutató reakcióterv
Alkohol és hidroxid kapcsolása4
Az 1. táblázatban szereplő P3 prekatalizátorral történő alkohol-hidroxid-kapcsolást bemutató reakcióterv
Az anilin5Buchwald-Hartwig-aminálása5
Az anilin Buchwald-Hartwig-aminálását bemutató reakcióterv az 1. táblázatban szereplő P4 és P5 prekatalizátorok és COD(AlPhos-Pd)2 felhasználásával.
Buchwald-Hartwig-amináció6
A Buchwald-Hartwig-aminálást bemutató reakcióterv különböző körülmények között, az 1. táblázatban szereplő P6, P7 és P8 prekatalizátorok felhasználásával.
Buchwald-Hartwig-amináció7
Az 1. táblázatban szereplő P9 prekatalizátorral végzett Buchwald-Hartwig-aminálást bemutató reakcióterv különböző X-csoportokkal, beleértve az I, OTf, Br és Cl csoportokat, különböző Ar-R1-eken
Suzuki-Miyaura-kuplung8
Az 1. táblázatban szereplő P10 prekatalizátorral végzett Suzuki-Miyaura-kapcsolást bemutató reakcióterv
Hetero(aril)brómidok9
Alifás tiolkapcsolása9
A hetero(aril)brómidok alifás tiol-kapcsolását bemutató reakciótervek az 1. táblázatban szereplő P3 vagy P11 prekatalizátorokkal
Anyagok
Loading
Hivatkozások
1.
Shaughnessy KH. 2019. Development of Palladium Precatalysts that Efficiently Generate LPd(0) Active Species. Isr. J. Chem.. 60(3-4):180-194. https://doi.org/10.1002/ijch.201900067
2.
2011. Technology Spotlight: 2nd Generation Buchwald Precatalysts. [Internet]. Available from: http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/cross-coupling/2nd-generation-buchwald-precatalysts
4.
Ingoglia BT, Buchwald SL. 2017. Oxidative Addition Complexes as Precatalysts for Cross-Coupling Reactions Requiring Extremely Bulky Biarylphosphine Ligands. Org. Lett.. 19(11):2853-2856. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.7b01082
5.
Dennis JM, White NA, Liu RY, Buchwald SL. 2018. Breaking the Base Barrier: An Electron-Deficient Palladium Catalyst Enables the Use of a Common Soluble Base in C-N Coupling. J. Am. Chem. Soc.. 140(13):4721-4725. https://doi.org/10.1021/jacs.8b01696
6.
Baumgartner LM, Dennis JM, White NA, Buchwald SL, Jensen KF. 2019. Use of a Droplet Platform To Optimize Pd-Catalyzed C-N Coupling Reactions Promoted by Organic Bases. Org. Process Res. Dev.. 23(8):1594-1601. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.9b00236
7.
McCann SD, Reichert EC, Arrechea PL, Buchwald SL. 2020. Development of an Aryl Amination Catalyst with Broad Scope Guided by Consideration of Catalyst Stability. J. Am. Chem. Soc.. 142(35):15027-15037. https://doi.org/10.1021/jacs.0c06139
8.
Chen L, Francis H, Carrow BP. 2018. An "On-Cycle" Precatalyst Enables Room-Temperature Polyfluoroarylation Using Sensitive Boronic Acids. ACS Catal.. 8(4):2989-2994. https://doi.org/10.1021/acscatal.8b00341
9.
Xu J, Liu RY, Yeung CS, Buchwald SL. 2019. Monophosphine Ligands Promote Pd-Catalyzed C-S Cross-Coupling Reactions at Room Temperature with Soluble Bases. ACS Catal.. 9(7):6461-6466. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b01913