Merck
Kezdőlap2. generációs Buchwald prekatalizátorok
2. generációs Buchwald prekatalizátorok
A Buchwald prekatalizátorok és ligandumok olyan terjedelmes, elektronokban gazdag dialkilbiril-foszfin alapú katalizátorok és szerkezetileg rokon ligandumok, amelyek javítják a Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciók reaktivitását. Ezeket a nagy aktivitású reagenseket széles körben alkalmazták gyógyszerek, természetes termékek, polimerek és új anyagok szintézisében.
A dialkilbiaril ligandum szerkezete fontos szerepet játszik a katalizátorok hatékonyságában (1. ábra). Új és változatos Buchwald-ligandumok széles skáláját kínáljuk különböző szintetikus alkalmazásokhoz.
A dialkil-biril-foszfin ligandumok szerkezeti jellemzői
1. ábra.A dialkil-biaril-foszfin ligandumok szerkezeti jellemzői
A Buchwald prekatalizátorok rendelkeznek a legszélesebb körű Pd-katalizált C-C és C-N kötésképzéssel. Bemutattuk a 2. generációs XPhos prekatalizátorok új osztályát, ahol a kiindulási alifás amint a reaktívabb 2-aminobifenil (alacsonyabb pKa) helyettesíti (2. ábra).
a prekatalizátorok szerkezete
2. ábra.A prekatalizátorok szerkezete
A prekatalizátorok legfontosabb jellemzői:
  • Légstabil
  • Nagyon hatékony
  • Könnyű körülmények között használható
  • Rövid reakcióidő
  • /li>
  • Alacsony katalizátor-terhelés
Buchwald és munkatársai beszámoltak a 2. generációs XPhos prekatalizátorok (Cat. No. 741825) az instabil polifluorofenil és öttagú 2-heterociklusos bórsavak és arilhalogenidek Suzuki keresztkapcsolásában kiváló hozamokkal.
Polifluor-bórsavak Suzuki-kapcsolása
XPhos prekatalizátor 2. generációja
Cat. 741825
2. generációs buchwald prekatalizátorok rxn
Heterociklusos bórsavak Suzuki-kapcsolása
Heterociklusos bórsavak Suzuki-kapcsolása
Hivatkozások
1.
Surry DS, Buchwald SL. Dialkylbiaryl phosphines in Pd-catalyzed amination: a user's guide. Chem. Sci.. 2(1):27-50. https://doi.org/10.1039/c0sc00331j
2.
Martin R, Buchwald SL. 2008. Palladium-Catalyzed Suzuki?Miyaura Cross-Coupling Reactions Employing Dialkylbiaryl Phosphine Ligands. Acc. Chem. Res.. 41(11):1461-1473. https://doi.org/10.1021/ar800036s
3.
Surry D, Buchwald S. 2008. Biaryl Phosphane Ligands in Palladium-Catalyzed Amination. Angew. Chem. Int. Ed.. 47(34):6338-6361. https://doi.org/10.1002/anie.200800497
4.
Kinzel T, Zhang Y, Buchwald SL. 2010. A New Palladium Precatalyst Allows for the Fast Suzuki?Miyaura Coupling Reactions of Unstable Polyfluorophenyl and 2-Heteroaryl Boronic Acids. J. Am. Chem. Soc.. 132(40):14073-14075. https://doi.org/10.1021/ja1073799