Aldehid és keton légszennyező anyagok gyors és megbízható környezeti elemzése
Nicole Amann
AnalytiX Volume 7 Article 2
Bevezetés
Az aldehidek és ketonok mindenütt jelen lévő légszennyező anyagok. Az észterekkel és éterekkel együtt a beltéri légszennyezés fő összetevői, ezért fontosak az ipari higiéniai alkalmazásokban. Az analitikai módszereknek megbízható mennyiségi meghatározást kell biztosítaniuk, hogy megfeleljenek a mai követelményeknek, valamint lépést tartsanak az újabb és szigorúbb előírásokkal.
Az O-(2,3,4,5,6-pentafluorbenzil)hidroxilaminnal (PFBHA) történő derivatizáció, majd a GC-analízis gyors és megbízható módot biztosít a környezeti levegőben lévő aldehidek és ketonok mennyiségi meghatározására. Mint minden analitikai módszer esetében, az elemzés pontosságának és pontosságának biztosítása érdekében fontos a jó minőségű analitikai standardok rendelkezésre állása. Mostanáig azonban az aldehidek és ketonok PFBHA-származékai nem voltak kereskedelmi forgalomban kaphatók. Ennek az igénynek a kielégítésére a Sigma-Aldrich mostantól ezeket a származékokat kínálja nagy tisztaságú standardként GC-MS-hez.
PFBHA: Előnyök a 2,4-DNPH-val történő deriválással szemben
A PFBHA-val történő deriválással elkerülhetők a 2,4-DNPH hátrányai. A PFBHA kvantitatív módon reagál, még konjugált alifás aldehidekkel is. A PFBHA-származékok nem bomlanak el magas hőmérsékleten. Nem igényelnek időigényes tisztítási lépést sem. A keletkező oximok GC-vel könnyen felbonthatók.
1. séma. PFBHA reakciója aldehiddel vagy ketonokkal oxim képződéséhez
A Sigma-Aldrich egyéb termékei az aldehid- és ketonelemzéshez
A PFBHA-reagenseken kívül kínálunk termékeket mind az aldehidek és ketonok gyűjtéséhez, előállításához és elemzéséhez.
SPME (szilárd fázisú mikroextrakció)
A PFBHA-szálon történő PFBHA-származékosítással végzettSPME-t az aldehidek és ketonok környezeti monitorozására alkalmazták. Az itt idézett referenciák PDMS-DVB szálbevonatot használnak, amely az aminok iránti nagy affinitása miatt jól visszatartja az oximszármazékokat. Az eljárás egyszerű: áztassuk a szálakat a hígított deriváló reagensbe, és tegyük ki a minta fejterébe vagy a levegőbe TWA-analízis esetén.
Radiello® passzív/diffúzív mintavevők
A radiello® passzív/diffúzív mintavevők ideálisak aldehidek és ketonok, valamint számos más analit hosszú és rövid távú mintavételére beltéri és kültéri levegőben egyaránt. A radiális kialakítás nagyobb kapacitást és gyorsabb felvételi/mintavételi sebességet biztosít, mint a hagyományos passzív monitorok.
Supelco kapilláris GC oszlopok
A PFBHA származékok GC analíziséhez az EPA 556 és 556 módszer szerint.1 "Karbonilvegyületek meghatározása ivóvízben" című módszerhez elsődleges oszlopként egy Supelco SLBTM-5ms kapilláris GC oszlopot (30 m x 0,25 mm I.D. x 0,25 μm df), megerősítő oszlopként pedig egy azonos méretű Equity-1701 oszlopot ajánlunk. Ezek az oszlopok kiváló felbontást és gyors, reprodukálható elválasztásokat biztosítanak.
Ajánlott olvasmányok