PBDE lángmentesítő vegyületek GC-analízise
Roberto Ferrari, Katherine Stenerson, Rainer Walz
Reporter EU Volume 21
A Supelco SLB-5ms alacsony kifolyású kapilláris oszlopok és a PBDE analitikai standardok együttesen lehetővé teszik ezeknek a vegyületeknek a hatékony és megbízható elemzését, amelyek egyre nagyobb környezeti aggodalomra adnak okot.
A vegyületek bizonyos csoportjai időről időre szabályozási ellenőrzés alá kerülnek: például a nehézfémek, dioxinok, peszticidek és PCB-k. A figyelem általában a toxicitásról, tömeges mérgezésekről vagy vadon élő állatok pusztulásáról, kiömlésekről vagy helyszíni tisztítási erőfeszítésekről beszámoló közzétett tanulmányok eredménye. A gázkromatográfiát (GC) gyakran használják a szintek ellenőrzésére az értékelési és kármentesítési folyamatok során, valamint a biztonságosabb alternatívák kifejlesztését célzó kutatásokban.
A polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) a közelmúltban kerültek az ilyen vizsgálatok középpontjába. Ezeket a vegyületeket széles körben használják égésgátló adalékanyagként számos fogyasztói termékben, többek között műanyagokban, elektronikai termékekben, ruházati cikkekben, bútorok párnázó habjaiban és gépjárművek belső terében. Lassítják a gyulladást és a tűz növekedésének ütemét, így több idő áll rendelkezésre a tüzek kimenekítésére azokból a termékekből, amelyekhez ezeket adják. Az amerikai EPA szerint 2001-ben a két PBDE-kongener, a penta-BDE és az octa-BDE világszintű keresletét 7 500 000, illetve 3 790 000 kg-ra becsülték (US EPA, 2004. december 6. (69 FR 70404)).
Függetlenül e vegyületek vitathatatlan élet- és vagyonmentő értékétől, a környezeti vizsgálatok szerint perzisztenciát, toxicitást és bioakkumulációt mutatnak. Mivel adalékanyagok és nem kémiailag kötöttek a termékben, a PBDE-k a környezetbe szivároghatnak és szivárognak is (1, 2), és mindenhol megtalálhatóak, beleértve a háztartási port, a hulladéklerakókból származó elfolyásokat, a talaj- és felszíni vizeket, a szennyvíziszapot, az üledéket, a növényeket és az állatokat, beleértve az embert is. Úgy vélik, hogy a pajzsmirigyhormonokhoz való szerkezeti hasonlóságuk felelős a laboratóriumi állatokban mutatott széles spektrumú, elsősorban fejlődési és neurológiai jellegű toxicitásukért (3, 4). Ennek eredményeképpen az Európai Közösség megváltoztatta a műanyagiparra vonatkozó környezetvédelmi előírásait, és kimondta, hogy 2006. január 1-jén kezdődik a műanyagokban található összes PBDE fokozatos kivonása, más mérgező nehézfémekkel együtt, mint például az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm. Az amerikai EPA 2004 decemberében javaslatot tett egy olyan szabályra, amely szerint 2005. január 1-jétől minden gyártónak és importőrnek legalább 90 nappal korábban értesítenie kell az EPA-t, mielőtt bizonyos PBDE-k gyártását vagy importját megkezdené. A jól meghatározott analitikai módszer kritikus fontosságú a PBDE-k hatékony nyomon követéséhez, és magában foglalja a kiváló minőségű PBDE-szabványokat, valamint az elválasztási és kimutatási technikát, amely leggyakrabban GC-MS vagy GC-ECD. A Sigma-Aldrich, mint a kromatográfiás fogyóeszközök vezető szállítója a környezetvédelmi piacon, erre az igényre a PBDE-kongenerek mennyiségi standardjainak és a Supelco SLB™-5ms kapilláris GC oszlopok biztosításával válaszolt. Az 1. ábra a PBDE-k elválasztását mutatja az SLB- 5ms oszlopon. Ez a keverék a leggyakrabban előforduló PBDE-kongenerek közül tizennégyet tartalmaz.
1. ábra. Polibrómozott difenil-éterek GC-MS módszerrel 28471-U
A szétválasztás két jellemzője figyelemre méltó. Először is, az oszlopvérzés hiánya és az ebből következő magas jel-zaj arány, még 340 °C-os elemzési hőmérsékleten is, az SLB-5ms szilfenilén polimer kémia közvetlen eredménye, és megkönnyíti az alacsony szintű detektálást. A hagyományos metilszilikon alapú polimerekkel ellentétben a szilfenilén polimerek fenilcsoportot építenek be a gerincszerkezetbe. Ez növeli a polimer stabilitását azáltal, hogy sterikusan akadályozza a fázis lebomlásához és oszlopvérzéshez vezető gerinchasadási reakciót. Emellett az SLB-5ms oszlopban használt polimerek kiterjedt térhálósodáson mennek keresztül, ami tovább erősíti a kötött fázis stabilitását.
A második fontos jellemző az SLB-5ms oszlopon vizsgált PBDE-kongenerek kiváló csúcsformája és reakciója. Ez kritikus követelmény a nyomszintű kimutatáshoz. Az SLB-5ms oszlop inertitása az olvasztott szilícium-dioxid előkezelésének eredménye, amely egy szabadalmaztatott inaktiválási technikát foglal magában.
A PDBE analitikai standardok és a Supelco SLB-5ms kapilláris GC oszlop egyaránt példái a Sigma-Aldrich elkötelezettségének, hogy gyakorlatias, innovatív és kiváló minőségű megoldásokat kínáljon a környezetvédelmi alkalmazásokhoz. Ha további információt szeretne kapni ezekről a termékekről, kérjük, hívja fel telefonon vagy látogasson el weboldalunkra: www.sigmaaldrich.com
Supelco SLB-5ms jellemzők:
Fázis: Kötött és erősen térhálósított; szilfenilén polimer, amely gyakorlatilag 5%-os fenil-polimetil-sziloxánnal egyenértékű polaritású
Működési feltételek: Kémiailag kompatibilis vízzel és más injektáló oldószerekkel. Érzékeny az erős szervetlen savakra és bázisokra. Nem vizes mintákban alacsony HCl-tartalommal szemben stabil. Szerves savak és bázisok nem károsítják. Az oszlopok kiöblíthetők.
Hőmérsékleti határértékek: 0,20 és 0,32 mm I.D. közötti oszlopok: -60 °C-tól 340 °C-ig (izotermikus) / 360 °C-ig (programozható)
Védőoszlopok: Az olvasztott szilícium-dioxid védőoszlopokat ajánljuk, hogy megvédjék az analitikai oszlopot a minta összetevőinek károsodásától. Az inaktiválást az injektáló oldószer polaritásának megfelelően kell megválasztani.
Ez az oszlop megfelel az USP G27 és G36 követelményeknek.