Fontos dokumentumok
G2153
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
leírás
Thin-bar grids
kiszerelés
vial of 25 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
1000 mesh × 25 μm pitch
lyuk Sz
19 μm
nyitott terület méret
55%