Fontos dokumentumok
G2278
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
nickel
leírás
Thin-bar grids
kiszerelés
vial of 25 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
1000 mesh × 25 μm pitch
lyuk Sz
19 μm
nyitott terület méret
55%
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)